Learn More
4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluoridhydrochlorid, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11424822 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424822 500 mg 500 Milligramm
11414822 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424822 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219350390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    639.00 CHF
    607.92 CHF / 500 Milligramm
    Sparen 31.08 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 30827-99-7
Summenformel C8H11ClFNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 239.689
InChI-Schlüssel WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-Aminoethylbenzolsulfonylfluorid-Hydrochlorid, aebsf-Hydrochlorid, 4-2-Aminethylbenzol-1-Sulfonylfluorid-Hydrochlorid, Benzolsulfonylfluorid, 4-2-Aminoethyl-,Hydrochlorid, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
PubChem CID 186136
IUPAC-Name 4-(2-aminoethyl)benzolesulfonylfluorid;Hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Aminoethyl)Benzolsulfonylfluorid-Hydrochlorid
Menge 500 mg
Formelmasse 239.7