Learn More
4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluoridhydrochlorid, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11414822 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11414822 100 mg -
11424822 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414822 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219350380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00 CHF
    126.69 CHF / 100 Milligramm
    Sparen 6.31 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 30827-99-7
Summenformel C8H11ClFNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 239.689
InChI-Schlüssel WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-Aminoethylbenzolsulfonylfluorid-Hydrochlorid, aebsf-Hydrochlorid, 4-2-Aminethylbenzol-1-Sulfonylfluorid-Hydrochlorid, Benzolsulfonylfluorid, 4-2-Aminoethyl-,Hydrochlorid, 4-2-Aminoethylbenzensulfonylfluorid-Hydrochlorid, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
PubChem CID 186136
IUPAC-Name 4-(2-aminoethyl)benzolesulfonylfluorid;Hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Aminoethyl)Benzolsulfonylfluorid-Hydrochlorid
Menge 100 mg
Formelmasse 239.7
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl FluorideHydrochloride