Learn More
AEBSF Hydrochlorid, 4-(2-Aminoethyl)-benzolsulfonylfluorid HCl, weißes Pulver, Fisher BioReagenzien
Marke:  Fisher Bioreagents BP2644-100
Additional Details : CAS : 156-57-0 Gewicht : 0.12500kg
Menge 100mg
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12194471
  • 226.00 CHF / 100 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 23-07-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Irreverisbler Serinproteasehemmer
  • Hemmt Proteasen, etwa von Trypsin, Chymotrypsin, Kallikrein, Plasmin und Thrombin
  • Wirkt als Sulfonylfluorid, das mit der Hydroxygruppe des Serinrests im aktiven Zentrum reagiert
  • Löslicher und weniger toxisch
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
30827-99-7
239.689
4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
4-(2-aminoethyl)benzolesulfonylfluorid;Hydrochlorid
C8H11ClFNO2S
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
186136
C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
Spezifikation
4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride
Pass Test
Weiß
100mg
≥97 %
4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
239.689
239.7
97% min.
Pass Test
Bernsteinfarbiges Glas
175°C
30827-99-7
C8H11ClFNO2S
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
4-(2-aminoethyl)benzolesulfonylfluorid;Hydrochlorid
186136
Pulver/Feststoff
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate