Learn More
4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenolhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17932586
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17932586 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17932586 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0384.030025
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenolhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-p-tyramine Hydrochloride
CAS 1477-68-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Methoxy-p-tyramine Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H13 N O2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 3-O-Methyldopamine Hydrochloride, 3-Methoxy Tyramine HCl
InChI-Formel InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
SMILES Cl.COc1cc(CCN)ccc1O
IUPAC-Name 4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 203.67
Menge 25 mg
Formelmasse 203,0713 g/mol