Learn More
4-[2 -(4-Morpholinyl)ethyl]-3 -thiosemicarbazid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357576
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11357576
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11130.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 77644-45-2 | C7H16N4OS | 204.292 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77644-45-2
Summenformel C7H16N4OS
Molekulargewicht (g/mol) 204.292
MDL-Nummer MFCD00041220
InChI-Schlüssel OBGPRENQQPWJOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-morpholinoethyl-3-thiosemicarbazide, 4-2-morpholinoethyl thiosemicarbazide, 3-amino-1-2-morpholin-4-yl ethyl thiourea, n-2-morpholin-4-yl ethyl hydrazinecarbothioamide, 4-2-4-morpholino ethyl-3-thiosemicarbazide, 1-amino-3-2-morpholin-4-ylethyl thiourea, 1-azanyl-3-2-morpholin-4-ylethyl thiourea, 3-amino-1-2-morpholin-4-ylethyl thiourea, 1-amino-3-2-4-morpholinyl ethyl thiourea, 4-2-4-morpholinyl ethyl-3-thiosemicarbazide
PubChem CID 736209
IUPAC-Name 1-Amino-3-(2-morpholin-4-ylethyl)thioharnstoff
SMILES C1COCCN1CCNC(=S)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[2-(4-Morpholinyl)ethyl]-3-thiosemicarbazide
Schmelzpunkt 164°C to 168°C
Menge 5 g
Beilstein 4733425
Formelmasse 204.3
Reinheit (%) ≥98%