Learn More
4-(2,3,5,6-Tetramethylphenylsulfonylamino)-Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-(2,3,5,6-Tetramethylphenylsulfonylamino)benzoic acid |
| Schmelzpunkt | ∽230°C (decomposition) |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 333.41 |
| Reinheit (%) | 97% |