Learn More
4-[2-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-2(1H)-isochinolinyl)ethyl]benzolamin, TRC
Artikelnummer. 30381367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30381367 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30381367 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44907025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[2-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]be
CAS 82925-02-8
Summenformel C19 H24 N2 O2
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H24N2O2/c1-22-18-11-15-8-10-21(13-16(15)12-19(18)23-2)9-7-14-3-5-17(20)6-4-14/h3-6,11-12H,7-10,13,20H2,1-2H3
SMILES COc1cc2CCN(CCc3ccc(N)cc3)Cc2cc1OC
IUPAC-Name 4-[2-(6,7-Dimethoxy-3,4-Dihydro-1H-Isochinolin-2-yl)Ethyl]Anilin
Molekulargewicht (g/mol) 312.41
Formelmasse 312.1838