Learn More
4-(2,2,2-Trifluorethoxy)benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15460176
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15460176
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52889.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 886536-37-4
Summenformel C8H8BF3O3
Molekulargewicht (g/mol) 219.95
MDL-Nummer MFCD09027239
InChI-Schlüssel DWRAMTYYMNLVBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2,2,2-trifluoroethoxy phenylboronic acid, 4-2,2,2-trifluoroethoxy phenyl boronic acid, 4-2,2,2-trifluoroethoxy benzeneboronic acid, pubchem23708, acmc-209qw7, 4-2,2,2-trifluoroethoxy phenylboronicacid, 4-2,2,2-trifluoroethoxyl phenylboronic acid, 4-2,2,2-trifluoroethoxy phenyl boronicacid, 4-2,2,2-tris fluoranyl ethoxy phenyl boronic acid
PubChem CID 43145300
IUPAC-Name [4-(2,2,2-Trifluorethoxy)phenyl]boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(OCC(F)(F)F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 191°C to 194°C
Menge 250 mg
Formelmasse 219.95
Reinheit (%) 98%