Learn More
4-(1H-Tetrazol-5-yl)benzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(1H-Tetrazol-5-yl)benzyl alcohol |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 176.18 |
| Reinheit (%) | 97% |