Learn More
[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10534984
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10534984 5 g 5 Gramm
10131312 250 mg 250 Milligramm
10652253 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10534984 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC25509DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 143426-51-1
Summenformel C11H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 173.215
MDL-Nummer MFCD03659708
InChI-Schlüssel LQQQPLUFBVYLRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 1-4-hydroxymethylphenyl pyrrole, 4-1h-pyrrol-1-yl benzyl alcohol, 4-pyrrol-1-yl phenyl methanol, benzenemethanol,4-1h-pyrrol-1-yl, 4-pyrrolylphenyl methan-1-ol, 4-1h-pyrrol-1-yl benzylalcohol, pubchem11303, 4-pyrrol-1-ylphenyl methanol
PubChem CID 599478
IUPAC-Name (4-Pyrrol-1-ylphenyl)methanol
SMILES C1=CN(C=C1)C2=CC=C(C=C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 173.21
Reinheit (%) 97%