Learn More
4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)Benzylaminhydrochlorid, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10533455
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10533455 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10386704 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10533455 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC56063DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 904696-62-4
Summenformel C11H14ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 223.70
MDL-Nummer MFCD07690519
InChI-Schlüssel QUVMWCVEYSYIOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl methanamine hydrochloride, 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzylamine hydrochloride, 4-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanamine hydrochloride, 1-4-1h-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanamine hydrochloride, 1-4-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanamine hydrochloride, 4-pyrazolylmethyl phenyl methylamine, chloride, 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanamine hydrochloride, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl methanaminehydrochloride, 1-4-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 16269819
IUPAC-Name 1-{4-[(1H-pyrazol-1-yl)methyl]phenyl}methanamine hydrochloride
SMILES Cl.NCC1=CC=C(CN2C=CC=N2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzylamine hydrochloride
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 223.71
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch