Learn More
4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)-benzolboronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15419705
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15419705 5 g 5 Gramm
15409705 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15419705 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52281.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1315281-50-5
Summenformel C16H21BN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 284.17
MDL-Nummer MFCD18827483
InChI-Schlüssel QZFKKMAOCJJOCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl-1h-pyrazole, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl-1h-pyrazole, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrazole, amtb377, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzyl-1h-pyrazole, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl-1h-pyrazole, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl-1h-pyrazole
PubChem CID 71306539
IUPAC-Name 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]Methyl]Pyrazol
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2C=CC=N2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Menge 5 g
Formelmasse 284.16
Reinheit (%) 95%