Learn More
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyd, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10601483
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10601483 250 mg 250 Milligramm
10100732 1 g 1 Gramm
10747285 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10601483 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC18404CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 99662-34-7
Summenformel C10H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 172.187
MDL-Nummer MFCD02681938
InChI-Schlüssel PPGRDLZPSDHBIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 4-pyrazol-1-yl-benzaldehyde, 1-4'-formylphenyl pyrazole, 1-4-formylphenyl pyrazole, 4-1h-pyrazol-1-yl benzenecarbaldehyde, 4-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 1-4-formylphenyl-1h-pyrazole, benzaldehyde, 4-1h-pyrazol-1-yl, 4-pyrazolylbenzaldehyde, pubchem22713
PubChem CID 2776477
IUPAC-Name 4-Pyrazol-1-ylbenzaldehyd
SMILES C1=CN(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 172.19
Reinheit (%) 95%