Learn More
4-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)-benzonitril, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)benzonitrile |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 183.21 |
| Reinheit (%) | 97% |