Learn More
4-(1h-Imidazol-1-ylmethyl)-benzoesäure Hydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10245754
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10245754 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10183464 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10245754 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC43351CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 135611-32-4
Summenformel C11H11ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 238.671
MDL-Nummer MFCD08271922
InChI-Schlüssel MZTHHEXWAYFTBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-imidazol-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 4-1h-imidazol-1-yl methyl benzoic acid hydrochloride, 4-imidazol-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, acmc-1bx8o, 4-imidazolylmethyl benzoic acid, chloride, 4-1h-imidazol-1-yl methyl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 18525764
IUPAC-Name 4-(Imidazol-1-ylmethyl)Benzoesäure;Hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1CN2C=CN=C2)C(=O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 238.67
Reinheit (%) 95%