Learn More
[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | [4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]methanol |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 174.2 |
| Reinheit (%) | 97% |