Learn More
[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10121162
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10121162 250 mg 250 Milligramm
10572842 1 g 1 Gramm
10505675 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10121162 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC18509CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 86718-08-3
Summenformel C10H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 174.203
MDL-Nummer MFCD02682059
InChI-Schlüssel SRQXVPAXMMIUFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-imidazol-1-yl phenyl methanol, 4-imidazol-1-yl-phenyl methanol, 4-1-imidazolyl phenyl methanol, 4-imidazol-1-ylphenyl methanol, 4-1-imidazolyl benzyl alcohol, 4-imidazol-1-yl phenyl methanol, benzenemethanol, 4-1h-imidazol-1-yl, acmc-209qb5, 4-imidazolylphenyl methan-1-ol
PubChem CID 2776486
IUPAC-Name (4-Imidazol-1-ylphenyl)methanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)N2C=CN=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 97%