Learn More
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitril, TRC
Artikelnummer. 30452377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452377 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30452377 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT76756050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS 112809-25-3
Summenformel C10 H8 N4
Menge 50 mg
Synonym Benzonitrile','4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile, 1-(4-Cyanobenzyl)-1,2,4-triazole, 4-1-(1,2,4-Triazolyl)-methyl-benzonitrile, 4-2[1-(1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile, 4-[(1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile, 4-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C10H8N4/c11-5-9-1-3-10(4-2-9)6-14-8-12-7-13-14/h1-4,7-8H,6H2
SMILES N#Cc1ccc(Cn2cncn2)cc1
IUPAC-Name 4-(1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)Benzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 184.2
Formelmasse 184.0749