Learn More
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitril, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)benzonitrile |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 184.2 |
Reinheit (%) | 97% |