Learn More
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzoesäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10722483
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10722483 1 g 1 Gramm
10487802 250 mg 250 Milligramm
10163384 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10722483 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC18601DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 162848-16-0
Summenformel C9H7N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 189.174
MDL-Nummer MFCD02682060
InChI-Schlüssel FOMQQGKCPYKKHQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 736531
IUPAC-Name 4-(1,2,4H-Tetrazol-1-yl)Benzoesäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)N2C=NC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)benzoic acid
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzoic acid, 4-1,2,4 triazol-1-yl-benzoic acid, 4-1,2,4-triazol-1-yl benzoic acid, benzoic acid, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl, benzoic acid,4-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 4-1,2,4-triazolyl benzoic acid, pubchem19582, rarechem al be 1325, buttpark 9550-80, acmc-1c5ri
Formelmasse 189.17
Reinheit (%) 95%