Learn More
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzoesäure, 95 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)benzoic acid |
| CAS Min. % | 94.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzoic acid, 4-1,2,4 triazol-1-yl-benzoic acid, 4-1,2,4-triazol-1-yl benzoic acid, benzoic acid, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl, benzoic acid,4-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 4-1,2,4-triazolyl benzoic acid, pubchem19582, rarechem al be 1325, buttpark 9550-80, acmc-1c5ri |
| Formelmasse | 189.17 |
| Reinheit (%) | 95% |