Learn More
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyd,95+%
Catalog Number p-4510204
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
27996-86-7
C9H7N3O
173.175
TVEJNWMWDIXPAX-UHFFFAOYSA-N
2776488
4-(H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyd
C1=CC(=CC=C1C=O)N2C=NC=N2
27996-86-7
C9H7N3O
173.175
TVEJNWMWDIXPAX-UHFFFAOYSA-N
2776488
4-(H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyd
C1=CC(=CC=C1C=O)N2C=NC=N2
Chemischer Name oder Material 4-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzaldehyde, 4-1,2,4 triazol-1-yl-benzaldehyde, 4-1,2,4-triazol-1-yl benzaldehyde, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzenecarbaldehyde, benzaldehyde, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 1-4-formylphenyl-1,2,4-triazole, benzaldehyde,4-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 4-1,2,4-triazolyl benzaldehyde, 4-1,2,4-triazol-1-yl-benzaldehyde
Formelmasse 173.17
Reinheit (%) 95%