Learn More
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyd,95+%
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)benzaldehyde |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Synonym | 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzaldehyde, 4-1,2,4 triazol-1-yl-benzaldehyde, 4-1,2,4-triazol-1-yl benzaldehyde, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzenecarbaldehyde, benzaldehyde, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 1-4-formylphenyl-1,2,4-triazole, benzaldehyde,4-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 4-1,2,4-triazolyl benzaldehyde, 4-1,2,4-triazol-1-yl-benzaldehyde |
Formelmasse | 173.17 |
Reinheit (%) | 95% |