Learn More
Invitrogen™ 4-1BB (CD137/TNFRSF9) Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EMTNFRSF9X5
Additional Details : Gewicht : 0.33800kg
Beschreibung
The Mouse 4-1BB (CD137/TNFRSF9) ELISA quantitates Ms 4-1BB in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms 4-1BB. Principle of the method The Mouse 4-1BB solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CD137 ist ein Mitglied der Superfamilie der TNF-Rezeptoren und trägt zur klonalen Expansion, zum Überleben und zur Entwicklung von T-Zellen bei. CD137 existiert sowohl ein Monomer als auch ein Dimer auf der Oberfläche von aktivierten T-Zellen. CD137 kann auch die Proliferation in peripheren Monozyten induzieren, die T-Zellapoptose durch TCR/CD3-getriggerte Aktivierung verbessern und die CD28-Kostimulation regulieren, um Th1-Zellreaktionen zu fördern. Die Expression von CD137wird durch Lymphozytenaktivierung induziert. CD137 ist ein induzierbares, Rezeptor-ähnliches Protein auf der Zelloberfläche von aktivierten T-Zellen und Thymozyten der Milz. CD137 existiert sowohl ein Monomer als auch ein Dimer auf der Oberfläche von aktivierten T-Zellen.Spezifikation
P20334 | |
6 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
5 x 96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
21942 | |
<12% | |
Waschpuffer, Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Assay-Verdünnungskonzentrat, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Chromogen, Stopplösung, SAV-HRP, Biotinylierter Nachweisantikörper | |
5 x 96 Tests | |
Immunologie | |
2°bis 8 °C | |
Maus | |
4 h 45 min |
6,14 pg/mL bis 1500 pg/mL | |
6 pg/mL bis 1500 pg/mL | |
Biotin | |
Zytokine und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin , Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-4, IL-13, KC, Leptin R, LEPTIN(OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
4-1 BB,A930040I11Rik,AA408498,AI325004,CDW137,Cd137,ILA,Ly63 | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 33 μl; Serum, 33 μl; Überstand, 100 μl | |
RP23-272N19.6, 4-1 BB, A930040I11Rik, AA408498, AI325004, CDw137, Cd137, ILA, Ly63 | |
1 h 20 min |