Learn More
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737299
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
5004-07-9
C9H18N2
154.25
MFCD00038011
STWODXDTKGTVCJ-UHFFFAOYSA-N
5004-07-9
C9H18N2
154.25
MFCD00038011
STWODXDTKGTVCJ-UHFFFAOYSA-N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 52.0°C to 57.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 4-1-pyrrolidinyl piperidine, 4-pyrrolidin-1-yl piperidine, 4-pyrrolidin-1-yl-piperidine, 4-pyrrolidinopiperidine, 4-1-pyrrolidinyl-piperidine, piperidine, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidinylpiperidine, 4-pyrrolizinopiperidine, 4-pyrrolidino-piperidine
SMILES C1CCN(C1)C2CCNCC2
IUPAC-Name 4-Pyrrolidin-1-ylpiperidin
PubChem CID 78703
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.