Learn More
4-(1-Pyrrolidinyl)-benzoesäure, Maybridge
Marke:  Maybridge CC30101DA
Additional Details : CAS : 22090-27-3 Gewicht : 0.05100kg
Menge 1g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10026212
  • 15.01 CHF / 1 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 25-08-2021
Chemische Identifikatoren
22090-27-3
191.23
KPCBFFYRSJPCJH-UHFFFAOYSA-N
2795515
OC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCCC1
C11H13NO2
MFCD01631241
4-pyrrolidin-1-yl benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-yl-benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzenecarboxylic acid, benzoic acid,4-1-pyrrolidinyl, benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidinylbenzoic acid, pubchem19562, 1-4-carboxyphenyl pyrrolidine
4-(pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
Spezifikation
4-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid
1g
97%
MFCD01631241
KPCBFFYRSJPCJH-UHFFFAOYSA-N
4-(pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
2795515
97%
Bernsteinfarbene Glasflasche
22090-27-3
C11H13NO2
4-pyrrolidin-1-yl benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-yl-benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzenecarboxylic acid, benzoic acid,4-1-pyrrolidinyl, benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidinylbenzoic acid, pubchem19562, 1-4-carboxyphenyl pyrrolidine
OC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCCC1
191.23
191.23
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate