Learn More
4-(1-Piperidinyl)-benzonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15497708
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15497708 1 g 1 Gramm
15407718 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497708 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61206.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1204-85-9
Summenformel C12H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 186.258
MDL-Nummer MFCD02575368
InChI-Schlüssel ZEPXHFFGXQFUDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidin-1-yl benzonitrile, 4-1-piperidinyl benzonitrile, 4-piperidin-1-yl-benzonitrile, 4-piperidinobenzonitrile, benzonitrile,4-1-piperidinyl, 4-piperidylbenzenecarbonitrile, acmc-209a7n, 4-piperidin-1-ylbenzenecarbonitrile
PubChem CID 766771
IUPAC-Name 4-Piperidin-1-ylbenzonitril
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1-Piperidinyl)benzonitrile
Farbe Weiß
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 186.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest