Learn More
4-(1-Piperidinyl)-benzolboronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489415
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15489415 5 g 5 Gramm
15479415 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489415 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51922.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 852227-96-4 | C17H26BNO2 | 287.21 g/mol
4-(1-Piperidinyl)benzeneboronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(1-Piperidinyl)benzolboronsäurepinacolester wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 852227-96-4
Summenformel C17H26BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 287.21
MDL-Nummer MFCD07368524
InChI-Schlüssel OTOKWHGMHAAFRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperidine, 4-1-piperidinyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperidine, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-piperidine, piperidine,1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl, amtb222, 4-piperidin-1-yl phenyl boronic acid pinacol ester, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl piperidine, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl phenyl piperidine
PubChem CID 4961250
IUPAC-Name 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]Piperidin
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)N1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1-Piperidinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Menge 5 g
Formelmasse 287.21
Reinheit (%) 95%