Learn More
4'-(1-Piperazinyl)acetophenon, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4'-(1-Piperazinyl)acetophenone |
| Schmelzpunkt | 93°C to 98°C |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3259 |
| Formelmasse | 204.27 |
| Reinheit (%) | 94% |