Learn More
4-(1-Methylpiperidin-4-yliden)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-9,10-dion (9,10-Dioxoketotifen), Mikromol™
Artikelnummer. 17961876
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17961876 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17961876 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0180.050025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-(1-Methylpiperidin-4-yliden)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-9,10-dion (9,10-Dioxoketotifen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9,10-Dioxo Ketotifen
CAS 43076-16-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 9,10-Dioxo Ketotifen
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H17 N O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene-9,10-dione, 4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, 4-(1-Methyl-4-piperidinylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene-9,10-dione, NSC 282482, 4-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-9,10-dione, 9,10-Dioxo Ketotifen, 9,10-Dioxoketotifen, Ketotifen EP impurity G, Ketotifen Hydrogen Fumarate Impurity G, Ketotifen Impurity G
InChI-Formel InChI=1S/C19H17NO2S/c1-20-9-6-12(7-10-20)16-13-4-2-3-5-14(13)17(21)18(22)19-15(16)8-11-23-19/h2-5,8,11H,6-7,9-10H2,1H3
SMILES CN1CCC(=C2c3ccccc3C(=O)C(=O)c4sccc24)CC1
IUPAC-Name 10-(1-Methylpiperidin-4-yliden)Benzo[1,2]Cyclohepta[2,4-b]thiophen-4,5-dion
Molekulargewicht (g/mol) 323.41
Menge 25 mg
Formelmasse 323,098 g/mol