Learn More
4-(1-Methylethyl)benzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30476529
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30476529 25 g 25 Gramm
30466722 10 g 10 Gramm
30466130 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30476529 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM30485525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 536-66-3
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.2
Synonym p-Isopropylbenzoic Acid, 4-(1-Methylethyl)benzoic Acid, 4-Isopropylbenzoic Acid, Cumic Acid, Cuminic Acid, NSC 1907, NSC 20083, p-Isopropylbenzoic Acid
IUPAC-Name 4-Propan-2-ylbenzoesäure
SMILES CC(C)c1ccc(cc1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1-Methylethyl)benzoic Acid
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O2/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
Formelmasse 164.0837