Learn More
4-(1-Methylethyl)benzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(1-Methylethyl)benzoic Acid |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h3-7H,1-2H3,(H,11,12) |
| Formelmasse | 164.0837 |