Learn More
4-(1-Methyl-1H-Pyrazol-3-yl)benzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulfonyl chloride |
| CAS Min. % | 94.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 256.71 |
| Reinheit (%) | 95% |