Learn More
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)-anilin, 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge CC23814CB
Additional Details : CAS : 916766-82-0 Gewicht : 0.05025kg
Menge | 250mg |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
916766-82-0 | |
173.219 | |
WEFJHPBVOKVCLZ-UHFFFAOYSA-N | |
18526375 | |
CN1C=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)N |
C10H11N3 | |
MFCD03407387 | |
4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl aniline, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl-phenylamine, 4-1-methylpyrazol-3-yl aniline, 1-methyl-3-4-aminophenyl-1h-pyrazole, benzenamine, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 4-1-methylpyrazol-3-yl phenylamine, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl-aniline, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenylamine, benzenamine,4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl | |
4-(1-Methylpyrazol-3-yl)Anilin |
Spezifikation
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline | |
250mg | |
96.5 | |
97% | |
MFCD03407387 | |
WEFJHPBVOKVCLZ-UHFFFAOYSA-N | |
4-(1-Methylpyrazol-3-yl)Anilin | |
18526375 | |
97% |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
916766-82-0 | |
100.0 | |
C10H11N3 | |
4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl aniline, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl-phenylamine, 4-1-methylpyrazol-3-yl aniline, 1-methyl-3-4-aminophenyl-1h-pyrazole, benzenamine, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 4-1-methylpyrazol-3-yl phenylamine, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl-aniline, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenylamine, benzenamine,4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl | |
CN1C=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)N | |
173.219 | |
173.22 |