Learn More
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)-anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541123
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
916766-82-0
C10H11N3
173.219
MFCD03407387
WEFJHPBVOKVCLZ-UHFFFAOYSA-N
18526375
4-(1-Methylpyrazol-3-yl)Anilin
CN1C=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)N
916766-82-0
C10H11N3
173.219
MFCD03407387
WEFJHPBVOKVCLZ-UHFFFAOYSA-N
18526375
4-(1-Methylpyrazol-3-yl)Anilin
CN1C=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)N
Chemischer Name oder Material 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl aniline, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl-phenylamine, 4-1-methylpyrazol-3-yl aniline, 1-methyl-3-4-aminophenyl-1h-pyrazole, benzenamine, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 4-1-methylpyrazol-3-yl phenylamine, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl-aniline, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenylamine, benzenamine,4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl
Formelmasse 173.22
Reinheit (%) 97%