Learn More
4-(1,3-Oxazol-5-yl)-benzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10742093
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10742093 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10292342 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10742093 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC14503DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 337508-66-4
Summenformel C9H6ClNO3S
Molekulargewicht (g/mol) 243.66
MDL-Nummer MFCD02681962
InChI-Schlüssel QCGUTLAPXWBIMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1,3-oxazol-5-yl benzenesulfonyl chloride, 4-oxazol-5-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-oxazol-5-yl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-5-oxazolyl, 4-1,3-oxazol-5-yl benzenesulfonylchloride, 4-1,3-oxazol-5-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-1,3-oxazol-5-yl benzenesulphonyl chloride, 4-oxazol-5-ylbenzenesulfonyl-chloride, 4-oxazol-5-ylbenzene-sulfonyl-chloride, chloro 4-1,3-oxazol-5-yl phenyl sulfone
PubChem CID 2776415
IUPAC-Name 4-(1,3-oxazol-5-yl)benzene-1-sulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CN=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1, 3-Oxazol-5-yl)benzenesulfonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 243.67
Reinheit (%) 97%