Learn More
4-(1,3-Dithiolan-2-yl)phenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468926
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11468926 25 g 25 Gramm
11458926 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468926 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17066.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22068-49-1 | C9H10OS2 | 198.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22068-49-1
Summenformel C9H10OS2
Molekulargewicht (g/mol) 198.30
MDL-Nummer MFCD00068127
InChI-Schlüssel LTNPCGWCUVDEEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1,3-dithiolan-2-yl phenol, unii-pip8o1r36t, pip8o1r36t, p-1,3-dithiolan-2-yl phenol, phenol, p-1,3-dithiolan-2-yl, 2-4-hydroxyphenyl-1,3-dithiolane, 2-4'-hydroxyphenyl-1,3-dithiolane, 1,3-dithiolane, 2-4-hydroxyphenyl, acmc-1cmgs, phenol,4-1,3-dithiolan-2-yl
PubChem CID 97562
IUPAC-Name 4-(1,3-Dithiolan-2-yl)phenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1SCCS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1,3-Dithiolan-2-yl)phenol
Schmelzpunkt 117°C to 119°C
Menge 25 g
Formelmasse 198.3
Reinheit (%) 97%