Learn More
4-(1,3-Dioxolan-2-yl)benzol-1-carbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10049361
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10049361 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10049361 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM03256DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1, 3-Dioxolan-2-yl)benzene-1-carbothioamide
CAS 175202-43-4
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H11NO2S
MDL-Nummer MFCD00085174
Menge 1 g
Synonym 4-1,3-dioxolan-2-yl benzene-1-carbothioamide, 4-1,3-dioxolan-2-yl benzenecarbothioamide, benzenecarbothioamide,4-1,3-dioxolan-2-yl, maybridge1_004514, 4-1,3-dioxolan-2-yl thiobenzamide, 4-1,3-dioxolan-2-yl benzothioamide, amino 4-1,3-dioxolan-2-yl phenyl methane-1-thione
InChI-Schlüssel HIAHUZPFVWVKOR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COC(O1)C2=CC=C(C=C2)C(=S)N
IUPAC-Name 4-(1,3-Dioxolan-2-yl)benzolcarbothioamid
Molekulargewicht (g/mol) 209.263
PubChem CID 2778731
Formelmasse 209.27
Reinheit (%) 97%