Learn More
[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]acetic acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | [4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]acetic acid |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H24O3/c1-15(2,3)11-16(4,5)12-6-8-13(9-7-12)19-10-14(17)18/h6-9H,10-11H2,1-5H3,(H,17,18) |
| Formelmasse | 264.173 |