Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 4,0 mm geteilte/getrennte Liner mit einfacher Verjüngung
Artikelnummer. 12907151
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12907151 Je 1 1 Stück
10422371 5/Packung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12907151 Lieferant Trajan Scientific and Medical™ Lieferanten-Nr. 09201701
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit den Thermo Scientific Geräten
Spezifikation
Menge Je 1
Länge (metrisch) 78,5 mm
Product Type GC-Einlass-Liner
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6.3 mm