Learn More
(3S)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3S)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H6ClNO/c5-3-4(7)1-2-6/h4,7H,1,3H2/t4-/m0/s1 |
| Formelmasse | 119.0138 |