Learn More
(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amin-Dihydrochlorid ((3S)-3-Aminochinuklidindihydrochlorid), Mikromol™
Beschreibung
(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amin-Dihydrochlorid ((3S)-3-Aminochinuklidindihydrochlorid)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3S)-3-Aminoquinuclidine Dihydrochloride |
| CAS | 119904-90-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (3S)-3-Aminoquinuclidine Dihydrochloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C7 H14 N2 . 2 Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, hydrochloride (1:2), (3S)-, 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, dihydrochloride, (3S)- (9CI), 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, dihydrochloride, (S)-, (3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine dihydrochloride, (S)-(-)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, (S)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, (S)-Quinuclidin-3-amine dihydrochloride, 3(S)-Aminoquinuclidine dihydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H/t7-;;/m1../s1 |
| SMILES | Cl.Cl.N[C@@H]1CN2CCC1CC2 |
| IUPAC-Name | (3S)-Chinuclidin-3-amin;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |