Learn More
(3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30051259
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30051259 25 mg 25 Milligramm
30049657 100 mg 100 Milligramm
30463481 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30051259 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0628.020025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid
CAS 74163-81-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H11 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Quinapril Hydrochloride Imp. A (EP), Quinapril Imp. A (EP), (3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid, Quinapril Hydrochloride Impurity A, Quinapril Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C10H11NO2/c12-10(13)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-4,9,11H,5-6H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2CN1
IUPAC-Name (3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 177.2
Menge 25 mg
Formelmasse 177.079 g/mol