Learn More
(3R,S)-Oxidosqualen (>90 %), TRC
Artikelnummer. 30416043
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30416043 2.5 mg
30413494 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30416043 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO8468152.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7200-26-2
Summenformel C30H50O
Molekulargewicht (g/mol) 426.72
Synonym 2,2-Dimethyl-3-[(3E,7E,11E,15E)-3,7,12,16,20-pentamethyl-3,7,11,15,19-heneicosapentaen-1-yl]oxirane, (all-E)-22,23-Epoxy-2,6,10,15,19,23-hexamethyl-2,6,10,14,18-tetracosapentaene, 2,2-Dimethyl-3-[(3E,7E,11E,15E)-3,7,12,16,20-pentamethyl-3,7,11,15,19-heneicosapentaenyl]oxirane, (R,S)-Squalene 2,3-epoxide, (RS)-2,3-Epoxy-2,3-dihydrosqualene, (±)-2,3-Epoxysqualene, (±)-Squalene oxide, 2,3-Epoxysqualene, 2,3-Oxidosqualene, Squalene 2,3-epoxide, Squalene 2,3-oxide, Squalene epoxide, Squalene oxide
IUPAC-Name 2,2-Dimethyl-3-[(3E,7E,11E,15E)-3,7,12,16,20-Pentamethylhenicosa-3,7,11,15,19-Pentaenyl]oxiran
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CCC1OC1(C)C)\C)\C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3R,S)-Oxidosqualene
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C30H50O/c1-24(2)14-11-17-27(5)20-12-18-25(3)15-9-10-16-26(4)19-13-21-28(6)22-23-29-30(7,8)31-29/h14-16,20-21,29H,9-13,17-19,22-23H2,1-8H3/b25-15+,26-16+,27-20+,28-21+
Formelmasse 426.3862