Learn More
(3R,4R)-(-)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol, 97 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 348720010
Additional Details : CAS : 163439-82-5 Gewicht : 0.05100kg
Menge | 1g |
---|
Chemische Identifikatoren
163439-82-5 | |
193.24 | |
QJRIUWQPJVPYSO-GHMZBOCLSA-N | |
7021491 | |
C1C(C(CN1CC2=CC=CC=C2)O)O |
C11H15NO2 | |
MFCD01073894 | |
3r,4r-1-benzylpyrrolidine-3,4-diol, 3r,4r---1-benzyl-3,4-pyrrolidindiol, 3r,4r---1-benzyl-3,4-pyrrolidinediol, 3,4-pyrrolidinediol, 1-phenylmethyl-, 3r,4r, pubchem14982, trans-3,4-dihydroxy-n-benzylpyrrolidine, 3r,4r-1-benzyl-3,4-pyrrolidinediol, 3r-1-benzylpyrrolidine-3beta,4alpha-diol, 3r,4r-rel-1-phenylmethyl-3,4-pyrrolidinediol, 3,4-pyrrolidinediol,1-phenylmethyl-, 3r,4r | |
(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidin-3,4-Diol |
Spezifikation
(3R, 4R)-(-)-1-Benzyl-3, 4-pyrrolidindiol | |
Glasflasche | |
Braun bis gelb | |
1g | |
96.0 | |
96% min. (GC) | |
MFCD01073894 | |
QJRIUWQPJVPYSO-GHMZBOCLSA-N | |
(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidin-3,4-Diol | |
7021491 | |
Pulver, Kristalle und/oder Stückchen |
Authentic | |
− 32.00 | |
95.0°C to 101.0°C | |
163439-82-5 | |
100.0 | |
C11H15NO2 | |
3r,4r-1-benzylpyrrolidine-3,4-diol, 3r,4r---1-benzyl-3,4-pyrrolidindiol, 3r,4r---1-benzyl-3,4-pyrrolidinediol, 3,4-pyrrolidinediol, 1-phenylmethyl-, 3r,4r, pubchem14982, trans-3,4-dihydroxy-n-benzylpyrrolidine, 3r,4r-1-benzyl-3,4-pyrrolidinediol, 3r-1-benzylpyrrolidine-3beta,4alpha-diol, 3r,4r-rel-1-phenylmethyl-3,4-pyrrolidinediol, 3,4-pyrrolidinediol,1-phenylmethyl-, 3r,4r | |
C1C(C(CN1CC2=CC=CC=C2)O)O | |
193.24 | |
193.24 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
- (3R,4R)-(-)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.