Learn More
3M™ Versaflo™ Druckluftreglerbaugruppe, V-500E
Artikelnummer. 31605235 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Einstellbarer Regler
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
31605235 Einstellbarer Regler 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31605235 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100342003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    750.00 CHF
    490.58 CHF / 1 Stück
    Sparen 259.42 CHF
    34% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Druckluftreglerbaugruppe der Serie V-500E bietet zuverlässigen Atemschutz mit einstellbarem Luftstrom und kontinuierlicher Druckluft für Komfort und Langlebigkeit auch unter schwierigen Bedingungen.
  • 3M™ Versaflo™ Das Druckluft-Atemschutzsystem der Serie V-500E bietet zuverlässigen Atemschutz und Komfort für Arbeiter in verschiedenen industriellen Umgebungen.
  • Liefert einen kontinuierlichen Luftstrom aus einer Druckluftquelle und gewährleistet so eine stetige und gleichmäßige Luftversorgung.
  • Kompatibel mit einer breiten Palette von 3M Kopfbedeckungen, einschließlich Kapuzen und Helme, für flexible und vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
  • Verfügt über eine einstellbare Luftstromregulierung, die es dem Benutzer ermöglicht, den Luftstrom an seine spezifischen Bedürfnisse und Komfortpräferenzen anzupassen.
  • Bietet wirksamen Schutz vor luftgetragenen Schadstoffen für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz.
  • Geeignet für Branchen wie die Fertigungsindustrie, das Bauwesen und die chemische Verarbeitung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Kunststoff
Produkttyp Einstellbarer Regler