Learn More
3M™ Akku-Packs für PAPR TR-300 und TR-600
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Versaflo PAPR der Serie TR-300
Versaflo PAPR der Serie TR-600
Akkulaufzeit:
4 bis 6 Stunden
8 bis 18 h
8 to 12 hr.
Farbe:
Blau, grau
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Akku-Packs
- Lithium-Ionen
- Lange Betriebsdauer für Filter und Kartuschen
Bei der Anwendung von Akku-Packs sind die jedem Produkt beiliegenden Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Einschränkungen zu beachten.
Compliance
NIOSH-zugelassen.
Spezifikation
Spezifikation
| Akkulaufzeit | 8 to 12 hr. |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Farbe | Schwarz |
| Produkttyp | Batteriesatz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Stromversorgung für PAPR-Systeme |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Versaflo PAPR der Serie TR-300 |
| Modell | TR-332 |
| Aufladezeit | < 3.5 Std. |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 2.4 lbs. |
| Gewicht (metrisch) | 1.077 kg |