Learn More
3M™ SUPPORT DE CHARGE POUR BATTERIE
Beschreibung
- Ersatzteil für TR-341 und TR-644 Akkuladegerät-Kits
- 3M Katalognummer TR-340
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Einzel-Ladestation |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bietet eine anwenderfreundliche Schnittstelle zwischen allen Akkus der Serie TR-300 und allen Netzteilen der Serie TR-900 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Versaflo™ TR-300 und Speedglas™ TR-300 PAPR-Systeme |
| Modell | Gehäuse TR-340 |
| Anzahl Ports | Ein |
| Menge | 1 Karton |