Learn More
3M™ 3M™ Laborkittel
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Schutz vor ungefährlichem Staub und Flüssigkeitsspritzern
- Gestrickte Bündchen für mehr Komfort
- Mit Innentasche auf der linken Seite des Trägers
- Reißverschluss vorne
- Atmungsaktives Material, damit Wärmestau vermieden und das Tragen angenehm wird
- SSMMS-Material
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
| Größe | Groß |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | SMS (Spunbound (Spinnvlies)-Meltblown (Schmelzblas)-Synthetikmaterial) |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Zippverschluss |
| Stulpenform | Gestrickt |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Sterilität | Unsteril |
| Anzahl Taschen | 1 |
| Mehr anzeigen |