Learn More
3M KCl-Elektrolytlösung
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
500 Milliliter
Beschreibung
- Hilft bei sich mit der Zeit ändernden Pufferwerten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | EasyFerm Plus VP 425 |
| pH | 0 bis 14 |
| Menge | 500 ml |